Print…
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1705-1G PC1705-25G PC1705-5G
APOSPC1705-1GEA 152 EUR
APOSPC1705-1G APOSPC1705-25G APOSPC1705-5G
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₀H₁₃BF₃K
Ponto de Fusão: 290…298 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115761
Número CAS: 850623-66-4