Print…
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 4-carbamoylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1703-1G PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₆BF₃KNO
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115758
Número CAS: 850623-63-1