Print…
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 52.2 EUR
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₃BCl₂F₃K
Ponto de Fusão: 98…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115745
Número CAS: 192863-38-0