Print…
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride
PC1700-100G PC1700-250G
APOSPC1700-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1700-100G APOSPC1700-250G
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 137…138 °C
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000594
Número CAS: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN: 2234
ADR: 3,III