Print…
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate, Potassium(2-Methylsulphonylphenyl)trifluoroboroate
PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 786 EUR
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KS
Ponto de Fusão: 274…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115773
Número CAS: 850623-77-7