Print…
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chlorobenzyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 248 EUR
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Fórmula: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068153
Número CAS: 175137-33-4