Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1693-25G PC1693-5G PC1693-100G
APOSPC1693-25GEA 0 EUR
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClFNO
Ponto de Fusão: 183…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115715
Número CAS: 114776-15-7