Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃ClFNO
Ponto de Fusão: 146…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04115725
Número CAS: 35112-05-1