Print…
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
PC1690-100G PC1690-1KG PC1690-500G PC1690-2.5KG PC1690-5KG PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1690-100G APOSPC1690-1KG APOSPC1690-500G APOSPC1690-2.5KG APOSPC1690-5KG APOSPC1690-10KG
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Ponto de ebulição: 152 °C
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000561
Número CAS: 88-16-4
UN: 2234
ADR: 3,III