Print…
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 72.5 EUR
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Peso Molecular: 205.03 g/mol
Ponto de ebulição: 207 °C
Densidade: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93.4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780183
Número CAS: 295376-21-5