Print…
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(Chloroacetyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline, N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
PC1687H-1G PC1687H-5G PC1687H-250MG
APOSPC1687H-1GEA 29 EUR
APOSPC1687H-1G APOSPC1687H-5G APOSPC1687H-250MG
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)-2-chloroacetanilide
Fórmula: C₁₀H₆ClF₆NO
Peso Molecular: 305.6042 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077474
Número CAS: 790-75-0