Print…
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 0 EUR
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Fórmula: C₆H₄BrFO
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09864673
Número CAS: 156682-53-0