Print…
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 134 EUR
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅BFNO₄
Ponto de Fusão: 130…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114581
Número CAS: 352359-23-0