Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 31.9 EUR
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso Molecular: 224.38 g/mol
Ponto de Fusão: 206…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788417
Número CAS: 847756-88-1