Print…
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 0 EUR
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂CaF₆O₆S₂
Ponto de Fusão: 350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143911
Número CAS: 55120-75-7