Print…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 186 EUR
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BFO₄
Ponto de Fusão: 236…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01114671
Número CAS: 120153-08-4