Print…
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 0 EUR
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095130
Número CAS: 214210-21-6