Print…
Cesium fluoride, anidro 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 68.3 EUR
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cesium fluoride, anidro 99,5%
Cesium fluoride
Fórmula: CsF
Ponto de ebulição: 1251 °C
Ponto de Fusão: 682 °C
Densidade: 4,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010960
Número CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III