Print…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 45.1 EUR
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: 252…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659838
Número CAS: 182344-14-5