Print…
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-hydroxyphenylboronic acid, (5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 66.7 EUR
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 160…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095357
Número CAS: 259209-20-6