Print…
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 142 EUR
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BFO₃
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363779
Número CAS: 850589-53-6