Print…
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1623-100G PC1623-25G PC1623-5G
APOSPC1623-100GEA 0 EUR
APOSPC1623-100G APOSPC1623-25G APOSPC1623-5G
2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Chloro-4-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆ClFO
Ponto de ebulição: 197…200 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672965
Número CAS: 2267-25-6