Print…
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
PC1621-25G PC1621-5G PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA 400 EUR
APOSPC1621-25G APOSPC1621-5G APOSPC1621-100G
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₃
Peso Molecular: 169.95 g/mol
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363780
Número CAS: 609807-25-2