Print…
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1619-1G PC1619-5G
APOSPC1619-1GEA 0 EUR
APOSPC1619-1G APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BF₃O₃
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801695
Número CAS: 850593-10-1