Print…
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylsulphonyl)-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
PC1617-1G PC1617-5G PC1617-25G
APOSPC1617-1GEA 136 EUR
APOSPC1617-1G APOSPC1617-5G APOSPC1617-25G
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(2-trifluoromethylphenyl)ethanone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₃S
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941307
Número CAS: 387350-34-7