Print…
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1616-1G APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 54…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001346
Número CAS: 221313-10-6