Print…
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 168 EUR
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BFO₄
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363762
Número CAS: 871329-81-6