Print…
n-Butyl trifluoroacetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 158 EUR
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
Fórmula: C₆H₉F₃O₂
Ponto de ebulição: 72 °C
Densidade: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039234
Número CAS: 367-64-6
EINECS: 206-699-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II