Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1613-1G PC1613-5G
APOSPC1613-1GEA 46.4 EUR
APOSPC1613-1G APOSPC1613-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Fórmula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631406
Número CAS: 654-94-4