Print…
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 48 EUR
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₆BFO₃
Ponto de Fusão: 54…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363778
Número CAS: 871329-82-7