Print…
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PC1606-1G PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA 215 EUR
APOSPC1606-1G APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₉H₂₁BFNO₃
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659930
Número CAS: 850567-58-7