Print…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1602-100G PC1602-25G PC1602-5G
APOSPC1602-100GEA 0 EUR
APOSPC1602-100G APOSPC1602-25G APOSPC1602-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 98%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Versatile CF3 building block: Hu et al, J. Chem Soc., Perkin Trans. 1, 1998, 2, 279. Precursor for PC77612-(Trifluoromethyl)acrylic acid : JOC., 1989 , 54.
Fórmula: C₃H₂BrF₃
Ponto de ebulição: 29…30 °C
Densidade: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077469
Número CAS: 1514-82-5