Print…
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1601-25G PC1601-5G
APOSPC1601-25GEA 0 EUR
APOSPC1601-25G APOSPC1601-5G
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Ponto de Fusão: 234…240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659878
Número CAS: 850568-27-3