Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 78…81 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153086
Número CAS: 50488-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III