Print…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 94.4 EUR
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 76 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153084
Número CAS: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III