Print…
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 120 EUR
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Fórmula: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
Ponto de Fusão: 88…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270524
Número CAS: 14905-30-7