Print…
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC1594-1G PC1594-5G
APOSPC1594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1594-1G APOSPC1594-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₇BrF₃NO
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052361
Número CAS: 41513-05-7