Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1593W-10G PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA 473 EUR
APOSPC1593W-10G APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃OS
Ponto de ebulição: 96…98 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00203474
Número CAS: 175278-15-6