Print…
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 0 EUR
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₃IO
Ponto de ebulição: 112…114 °C/15mmHg
Ponto de Fusão: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179334
Número CAS: 175278-12-3