Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
PC1593R-100G PC1593R-25G PC1593R-5G
APOSPC1593R-100GEA 238 EUR
APOSPC1593R-100G APOSPC1593R-25G APOSPC1593R-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonylchloride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃O₃S
Ponto de ebulição: 255…256 °C
Densidade: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179336
Número CAS: 175278-14-5
UN: 3265
ADR: 8,II