Print…
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-Lys(Tfa)-OH, ε-TFA-lysine, (S)-2-Amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
PC1591-100G PC1591-500G
APOSPC1591-100GEA 64.2 EUR
APOSPC1591-100G APOSPC1591-500G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Fórmula: C₈H₁₃F₃N₂O₃
Peso Molecular: 242.20 g/mol
Ponto de Fusão: 258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037223
Número CAS: 10009-20-8