Print…
Bromotrifluoroethylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1590-100G PC1590-25G
APOSPC1590-100GEA 1510 EUR
APOSPC1590-100G APOSPC1590-25G
Bromotrifluoroethylene 98%
Bromotrifluoroethylene
  • Pyrophoric
Fórmula: C₂BrF₃
Peso Molecular: 160,92
Ponto de ebulição: –2…0 °C
Ponto de Fusão: -133
Densidade: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 598-73-2
UN: 2419
ADR: 2.1