Print…
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
PC1589-1G PC1589-25G PC1589-5G
APOSPC1589-1GEA 109 EUR
APOSPC1589-1G APOSPC1589-25G APOSPC1589-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₅FO₄
Peso Molecular: 208.15 g/mol
Ponto de Fusão: 257…259 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03070543
Número CAS: 99199-59-4