Print…
3-Fluorothioanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3-(methylthio)benzene, 3-Fluorophenyl methyl sulphide
PC1579-100G PC1579-25G PC1579-5G
APOSPC1579-100GEA 696 EUR
APOSPC1579-100G APOSPC1579-25G APOSPC1579-5G
3-Fluorothioanisole
3-Fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₇FS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789131
Número CAS: 658-28-6