Print…
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno 99%
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno
Fórmula: C₆H₂BrF₃
Peso Molecular: 210.98 g/mol
Ponto de ebulição: 47…49 °C/60mmHg
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 1.767 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070738
Número CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3 III