Print…
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 255 EUR
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Peso Molecular: 203.19 g/mol
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039475
Número CAS: 332-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III