Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 125 EUR
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₄BrF₃O₂
Densidade: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660162
Número CAS: 205371-26-2