Print…
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1567RM-5G PC1567RM-1G
APOSPC1567RM-5GEA 0 EUR
APOSPC1567RM-5G APOSPC1567RM-1G
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Ethyl-2-bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionate
Fórmula: C₅H₅BrF₄O₂
Ponto de ebulição: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153721
Número CAS: 10186-73-9