Print…
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1567J-5G PC1567J-25G
APOSPC1567J-5GEA 0 EUR
APOSPC1567J-5G APOSPC1567J-25G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid 95%
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoic acid
Fórmula: C₅H₅BrF₄O₂
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153717
Número CAS: 234443-22-2
UN: 3261
ADR: 8,II