Print…
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
PC1567-25G PC1567-5G PC1567-100G
APOSPC1567-25GEA 194 EUR
APOSPC1567-25G APOSPC1567-5G APOSPC1567-100G
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fórmula: C₈H₅BrF₄O
Peso Molecular: 273.02 g/mol
Ponto de ebulição: 195…196 °C
Densidade: 1.628 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042190
Número CAS: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4